Learn More
SemperIt™ Gants de protection Semperguard™ Nitrile Xenon
Click to view available options
Dimensions:
L, 8, 9
M, 7, 8
S, 6, 7
XL, 9, 10
Description
- Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I
- Dispositifs médicaux CE de classe I
- Gants jetables doux et légers pour un grand confort de port et une bonne sensibilité tactile
- Respectueux de la peau : exempts de phtalates / d’adoucissants et de protéines de latex allergènes
- Couleur blanche élégante
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- Conditionnés dans une grande boîte pratique (200 gants S, M, L et 180 gants XL) pour une logistique optimisée
ul> - Plus longue durée d’utilisation de la boîte, ce qui donne lieu à un remplacement moins fréquent sur le lieu de travail
- Moins de logistique dans les entrepôts, entraînant une réduction des coûts de distribution grâce à des intervalles plus longs
- Moins d’emballages, c’est-à-dire moins de déchets
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | XL, 9, 10 |
Épaisseur (impériale) | 3,9 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
Type de manchette de gant | Roulé |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SemperIt™ Gants de protection Semperguard™ Nitrile Xenon >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu