Learn More
Steris™ Sachets de stérilisation auto-scellants
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 270mm
200 x 350mm
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Les sachets auto-scellants éliminent le besoin de dispositifs d’étanchéité
- Excellent pouvoir adhésif résistant à l’exposition à la vapeur
- Encres indicatrices à base d’eau non toxiques
- Volet perforé pour une fermeture facile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateurs à vapeur et gaz EO |
| Quantité | 200/paquet |
| Dimensions (L x l) | 90 x 270mm |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Largeur (métrique) | 270 mm |