Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
549.00€ - 1255.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17728337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB14X22SS |
14 in | 22 in |
851.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB14X28SS |
14 in | 28 in |
902.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB14X42SS |
14 in | 42 in |
631.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB15X18SS |
15 in | 18 in |
1025.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X24SS |
16 in | 24 in |
1185.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X26SS |
16 in | 26 in |
1250.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17708347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X30SS |
16 in | 30 in |
1255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17718347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X35SS |
16 in | 35 in |
636.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X36SS |
16 in | 36 in |
636.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X44SS |
16 in | 44 in |
677.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X22SS |
18 in | 22 in |
549.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17758347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X24SS |
18 in | 24 in |
559.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X26SS |
18 in | 26 in |
574.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17778347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X30SS |
18 in | 30 in |
621.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X36SS |
18 in | 36 in |
682.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X40SS |
18 in | 40 in |
682.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17708357
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X68SS |
18 in | 68 in |
856.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
8 mil |