Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marque: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB16X30SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ de qualité médicale des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité inclus avec l’expédition
Spécification
Autoclavable | |
13,1 L | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C | |
30 in | |
16 in |
441,6 oz. | |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
8 mil | |
76,2 cm | |
40,6 cm |