Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marque:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB14X42SS
Code produit. 17748337
  • 631.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ de qualité médicale des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité inclus avec l’expédition
Spécification
Spécification
Autoclavable
Certificat de conformité
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Indicateur de stérilisation à la vapeur
Non stérile
Jusqu’à 250°F
8 mil
106,7 cm
35,6 cm
16 L
Auto-scellage
Oui
Équipements et composants pharmaceutiques
Tyvek
Oui
Jusqu’à 125°C
42 in
14 in