Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
30.15€ - 146.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | Clear, White |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Format | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Format | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17821589
|
Brady™
173691 |
0.75 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 19.05 mm |
52.50€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17879194
|
Brady™
174532 |
0.75 x 0.25 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 19.05 mm |
51.95€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878724
|
Brady™
173429 |
0,75 x 0,5 in | M710, BMP71 | Die-cut | 19.05 mm |
55.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878274
|
Brady™
174180 |
0,75 x 0,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 19.05 mm |
60.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878874
|
Brady™
174660 |
0.75 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 19.05 mm |
44.75€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17891689
|
Brady™
173917 |
0.75 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 19.05 mm |
44.75€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17818794
|
Brady™
173403 |
1 x 0.75 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 25.4 mm |
48.35€
250 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17898194
|
Brady™
174216 |
1 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 25.4 mm |
52.25€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17829144
|
Brady™
173353 |
1,5 x 0,75 in | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
54.10€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17809204
|
Brady™
174267 |
1,5 x 0,75 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
58.45€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838474
|
Brady™
174208 |
1 x 0,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 25.4 mm |
63.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17889044
|
Brady™
173411 |
1 x 0,5 in | M710, BMP71 | Die-cut | 25.4 mm |
59.15€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818904
|
Brady™
173399 |
1 x 1 in | M710, BMP71 | Die-cut | 25.4 mm |
57.85€
250 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878464
|
Brady™
174221 |
1 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 25.4 mm |
71.75€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17821389
|
Brady™
173694 |
1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 25.4 mm |
86.45€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17898744
|
Brady™
174533 |
1 x 1,5 in | M710, BMP71 | Die-cut | 25.4 mm |
85.55€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17801669
|
Brady™
173914 |
1 x 1,75 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 25.4 mm |
146.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17848784
|
Brady™
174593 |
1.5 x 0.25 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
66.50€
750 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17828864
|
Brady™
173362 |
1.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
72.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17899014
|
Brady™
173345 |
1.5 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
68.55€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17888894
|
Brady™
173337 |
1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
70.15€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17878754
|
Brady™
174651 |
1,5 x 1,75 in | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
81.95€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17889194
|
Brady™
174534 |
1.5 x 2 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 38.1 mm |
90.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17811699
|
Brady™
173915 |
1,5 x 1,75 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
82.80€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17828734
|
Brady™
174531 |
1.25 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 31.75 mm |
59.15€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17868334
|
Brady™
174275 |
1.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
74.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838404
|
Brady™
174283 |
1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
75.80€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17851519
|
Brady™
173780 |
1.5 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
67.20€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17818404
|
Brady™
174257 |
1.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
78.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17841609
|
Brady™
173688 |
1.25 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 31.75 mm |
35.35€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17841579
|
Brady™
173689 |
1.25 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 31.75 mm |
59.80€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17831539
|
Brady™
173700 |
1.5 x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 38.1 mm |
91.25€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17841589
|
Brady™
173899 |
2.2 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 55.88 mm |
30.15€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17881559
|
Brady™
173900 |
2.625 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 66.68 mm |
52.30€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17808304
|
Brady™
174236 |
2.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 63.5 mm |
55.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17881399
|
Brady™
173716 |
2.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 63.5 mm |
51.55€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17889204
|
Brady™
173378 |
2.5 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 63.5 mm |
40.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17829164
|
Brady™
174640 |
3.15 x 1.938 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 80 mm |
69.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818224
|
Brady™
173316 |
3.375 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 85.73 mm |
45.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17818444
|
Brady™
173894 |
3.15 x 1.938 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 80.01 mm |
74.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17838304
|
Brady™
174338 |
3.375 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 85.73 mm |
46.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17801679
|
Brady™
173703 |
4 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 101.6 mm |
58.25€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17868214
|
Brady™
174243 |
4 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 101.6 mm |
52.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17848124
|
Brady™
174285 |
4 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 101.6 mm |
71.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17819024
|
Brady™
174535 |
4 x 1.5 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 101.6 mm |
57.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858894
|
Brady™
173335 |
4 x 1.5 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 101.6 mm |
65.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858984
|
Brady™
173372 |
4 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 101.6 mm |
48.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17829174
|
Brady™
173332 |
6 x 1.5 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 152.4 mm |
54.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17858214
|
Brady™
174288 |
6 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 152.4 mm |
58.95€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17861629
|
Brady™
173696 |
50 ft. x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Continue | 38.1 mm |
143.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
- Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
Specifications
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
No | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction