Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
Marque: Brady™ 173335
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l'identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
- Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
M7-33-427 | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
100 Labels | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in | |
4 x 1.5 in. | |
1,5 in | |
1,5 in | |
1 in | |
25.4 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm | |
4 in | |
38.1 mm | |
38.1 mm | |
101.6 mm |