Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
Marque: Brady™ 173780
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
- Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
Spécification
Non autoclavable | |
M6-28-427 | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
750 Labels | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in | |
1.5 x 0.25 in. | |
0,25 in | |
0.25 in. | |
0,5 in | |
12.7 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
0.102 mm | |
1,5 in | |
6.35 mm | |
6.35 mm | |
38.1 mm |