Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester laminé
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes en polyester laminé Brady™ sont imprimables, laminées et présentent une excellente résistance à l’abrasion et aux salissures. Les étiquettes adhèrent aux tubes et aux flacons larges et coniques pour faciliter l’identification des échantillons.
27.91€ - 402.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Finition | Mat |
Matériau | Polyester laminé |
Type de produit | Étiquettes |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11514314
|
Brady™
800537 |
Blanc | 15 mm | 40 mm |
402.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11824095
|
Brady™
110931 |
Black, White | 6.4 mm | 9.53 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes en polyester laminé Brady™ sont imprimables, laminées et présentent une excellente résistance à l’abrasion et aux salissures. Les étiquettes adhèrent aux tubes et aux flacons larges et coniques pour faciliter l’identification des échantillons.
- Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
- Étiquettes en polyester laminé avec adhésif acrylique permanent
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Mat | |
Étiquettes |
Acrylique, Permanent | |
Polyester laminé |