Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester laminé
Code produit. 11514314
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir, blanc, White
Conditionnement:
1 BX
1 rouleau
Code produit. 11514314
Marque: Brady™ 800537
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes en polyester laminé Brady™ sont imprimables, laminées et présentent une excellente résistance à l’abrasion et aux salissures. Les étiquettes adhèrent aux tubes et aux flacons larges et coniques pour faciliter l’identification des échantillons.
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • Étiquettes en polyester laminé avec adhésif acrylique permanent
Spécification
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Matériau Polyester laminé
Type de produit Étiquettes
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimantes à transfert thermique BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) 130°C
Quantité 2500/Bte
Forme Rectangle
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 21,17 mm
Longueur (métrique) 15 mm
Largeur (métrique) 40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 15,00 mm
Hauteur (métrique) 40,00 mm
Alternate Part Number BPTLAB-21-461-2.5