Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester laminé
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes en polyester laminé Brady™ sont imprimables, laminées et présentent une excellente résistance à l’abrasion et aux salissures. Les étiquettes adhèrent aux tubes et aux flacons larges et coniques pour faciliter l’identification des échantillons.
Marque: Brady™ 110931
Description
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes en polyester laminé Brady™ sont imprimables, laminées et présentent une excellente résistance à l’abrasion et aux salissures. Les étiquettes adhèrent aux tubes et aux flacons larges et coniques pour faciliter l’identification des échantillons.
- Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
- Étiquettes en polyester laminé avec adhésif acrylique permanent
Spécification
Autoclavable | |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Labels | |
BMP™21, LABPAL | |
6.4 mm |
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Black, White | |
Self-laminating Polyester | |
General identification, Laboratory identification: Plate: Vial | |
1 Ea. | |
9.53 mm |