Learn More
3M™ Casque de sécurité, Ventilé, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer.
297.00€ - 298.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, pétrole et gaz |
---|---|
Matériau | ABS |
Type de produit | Casque de sécurité |
Type de suspension | Cliquet à 4 points |
Ventilée | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17335333
|
3M™
7100175592 |
Jaune |
298.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17345333
|
3M™
7100175593 |
Bleu |
298.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17355333
|
3M™
7100175594 |
Vert |
298.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17365333
|
3M™
7100175595 |
Rouge |
298.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17375333
|
3M™
7100175596 |
Orange |
297.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17385333
|
3M™
7100175597 |
Noir |
298.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17395333
|
3M™
7100175598 |
Vert haut visibilité |
298.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
- Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
- Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque
- Les orifices en option permettent le débit d'air à travers le casque
- Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
- Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
- Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite peut également être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
- Approuvé pour déformation latérale (LD)
- Approuvé pour déformation latérale
Spécification
Construction, foresterie, pétrole et gaz | |
Casque de sécurité | |
Oui |
ABS | |
Cliquet à 4 points |