Learn More
3M™ Casque de sécurité, Ventilé, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer.
Marque: 3M™ 7100175592
211.47 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection de tête sécurisée et confortable contre les chutes de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
- La suspension à cliquet à 4 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
- Les évents permettent le débit d’air à travers le casque
- Les évents en option permettent le débit d’air à travers le casque
- Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut également être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Homologué pour la déformation latérale (LD)
- Homologué pour la déformation latérale
Spécification
Jaune | |
ABS | |
Cliquet à 4 points |
Construction, foresterie, pétrole et gaz | |
Casque de sécurité | |
Oui |