Learn More
3M™ Casque de sécurité, Ventilé, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer.
Marque:  3M™ 7100175593
211.47 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17345333
  • 315.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection de tête sécurisée et confortable contre les chutes de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
  • Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
  • La suspension à cliquet à 4 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Les évents permettent le débit d’air à travers le casque
  • Les évents en option permettent le débit d’air à travers le casque
  • Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
  • Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
  • Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut également être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité
  • Homologué pour la déformation latérale (LD)
  • Homologué pour la déformation latérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
ABS
Cliquet à 4 points
Construction, foresterie, pétrole et gaz
Casque de sécurité