Learn More
3M™ Casque de sécurité, Non ventilé, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ offre un positionnement ajustable et un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'UV préjudiciables.
278.00€ - 279.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, pétrole et gaz |
---|---|
Matériau | ABS |
Type de produit | Casque de sécurité |
Type de suspension | Cliquet à 4 points |
Ventilée | Non ventilés |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17305343
|
3M™
7100175599 |
Blanc |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17315343
|
3M™
7100175600 |
Jaune |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17325343
|
3M™
7100175601 |
Bleu |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17335343
|
3M™
7100175602 |
Vert |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17345343
|
3M™
7100175603 |
Rouge |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17355343
|
3M™
7100175604 |
Orange |
278.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17365343
|
3M™
7100175605 |
Noir |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17375343
|
3M™
7100175606 |
Vert haut visibilité |
279.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
- Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
- Position ajustable
- Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
- Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
- Indicateur UV exclusif qui indique au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV
- Approuvé pour la déformation latérale (LD) et les projections de métal en fusion
- Approuvé pour la déformation latérale et les projections de métal en fusion
- Isolation électrique contre 1 000 Vca et 440 Vca
- ABS stabilisé aux UV
Spécification
Construction, foresterie, pétrole et gaz | |
Casque de sécurité | |
Non ventilés |
ABS | |
Cliquet à 4 points |