Learn More
3M™ Casque de sécurité, Non ventilé, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ offre un positionnement ajustable et un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'UV préjudiciables.
Marque: 3M™ 7100175602
197.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection de tête sécurisée et confortable contre les chutes de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
- La suspension à cliquet à 4 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
- Positionnement réglable
- Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
- Les fentes et clips d’accessoires sont compatibles avec une variété d’écrans de protection faciale, de casques antibruit et d’autres accessoires 3M
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Indicateur UV exclusif qui permet au porteur de savoir quand remplacer le casque lorsqu’il a été exposé aux UV
- Approuvé pour la déformation latérale (LD) et les éclaboussures de métal en fusion
- Approuvé pour la déformation latérale et les éclaboussures de métal en fusion
- Isolation électrique contre 1 000 VCA et 440 VCA
- ABS stabilisé aux UV
Spécification
Vert | |
ABS | |
Cliquet à 4 points |
Construction, foresterie, pétrole et gaz | |
Casque de sécurité | |
Non |