Learn More
3M™ Casque de sécurité, Non ventilé, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ offre un positionnement ajustable et un harnais de tête à crémaillère à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'UV préjudiciables.
Marque:  3M™ 7100175603
197.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17345343
  • 295.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection de tête sécurisée et confortable contre les chutes de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
  • Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
  • La suspension à cliquet à 4 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Positionnement réglable
  • Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
  • Les fentes et clips d’accessoires sont compatibles avec une variété d’écrans de protection faciale, de casques antibruit et d’autres accessoires 3M
  • Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Indicateur UV exclusif qui permet au porteur de savoir quand remplacer le casque lorsqu’il a été exposé aux UV
  • Approuvé pour la déformation latérale (LD) et les éclaboussures de métal en fusion
  • Approuvé pour la déformation latérale et les éclaboussures de métal en fusion
  • Isolation électrique contre 1 000 VCA et 440 VCA
  • ABS stabilisé aux UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
ABS
Cliquet à 4 points
Construction, foresterie, pétrole et gaz
Casque de sécurité
Non ventilés