Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600 Code produit.: 15727727
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600
Code produit. 15727727
Anti-rayures, I/E miroir
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambrés
Gris
I/E miroir
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3.0
Teinte de soudage 5.0
Transparent
Type de lentille:
Polarisé
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15727727
Marque: 3M™ 7100112718
Quantité Prix
1 17.29€ / 1 pièce
20 15.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Comprennent un verre à rebord partiel et un bras à branche de longueur fixe. Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série SF600 incluent un écran latéral intégré pour une protection accrue.
  • Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
  • La conception offre une excellente couverture et un grand champ de vision grâce aux deux verres à demi-monture
  • Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV) conformément aux normes européennes
  • Poids : 27 g
  • Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un port sûr et confortable
  • Plaquettes nasales douces pour le confort de port
  • Revêtement antibuée Scotchgard™ de qualité supérieure répondant aux exigences en termes de marquage K et N sur les verres standard transparents, gris et ambrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-rayures
Teinte de la lentille I/E miroir
Couleur de la monture Gris
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV Oui
  • 3M - SecureFit protective eyewear
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M SecureFit protective eyewear
    • 3M - SecureFit protective eyewear 600 series
      Protective eyewear that self-adjusts to individual wearer, helping to provide comfort all day.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        3M SecureFit protective eyewear 600 series
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600 >