Learn More
uvex Lunettes Pheos 9192
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-fog
Anti-fog, Scratch-resistant
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Description
- L’extrémité de la branche antidérapante et souple empêche les points de pression pour un confort accru
- Les verres duo-sphériques offrent un grand champ de vision
- La conception est extrêmement compatible avec les protections auditives, les casques et les casquettes antichoc
- La protection Eye Plus offre une protection supplémentaire des sourcils grâce à un bord biseauté dans la zone supérieure
- Ajoutez facilement un bandeau et un cadre lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces confinés
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Plus
- À l’intérieur : Anti-buée et anti-rayures
- Extérieur : Anti-buée et anti-rayures
- Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Duo-sphérique |
Revêtement de la lentille | Anti-fog, Scratch-resistant |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
À utiliser avec (application) | Industries pétrolière et gazière |
Couleur de la monture | Noir, gris |
Modèle | Pheos 9192 |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes Pheos 9192 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu