Learn More
3M™ Lunettes de protection SecureFit™
Technologie de branches à diffusion de pression qui aide à diminuer la pression sur l’oreille afin d’améliorer le confort de la monture
8.84€ - 179.00€
Spécification
Certifications/Conformité ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Style des branches Technologie exclusive de branches à diffusion de pression 3M pour un ajustement personnalisé
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque LensType Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque LensType Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
15719827
Afficher les documents
3M™
7100112180
Transparent
179.00€
20 pièces
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15292025
Afficher les documents
3M™
7100112010
Gray 8.84€
1 pièce
Prix par lots disponible
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15202035
Afficher les documents
3M™
7100112008
Ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15282025
Afficher les documents
3M™
7100111990
Transparent Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Besoin de stocker plusieurs tailles de monture sur les sites de travail éliminé par la fonction d’auto-ajustement
  • L’ajustement serré et sécurisé empêche la glisse même pendant le mouvement
  • Le revêtement anti-buée garantit des verres sans humidité dans des conditions chaudes et humides
  • Le revêtement anti-rayures protège les verres contre les rayures, les entailles et les éraflures
  • Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % d’UVA et d’UVB jusqu’à 380 nm
  • Réf. 3M : SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
Spécification
Spécification
ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Technologie exclusive de branches à diffusion de pression 3M pour un ajustement personnalisé