Learn More
3M™ Lunettes de protection SecureFit™
Código de producto. 15202035
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gray
Transparent
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Technologie de branches à diffusion de pression qui aide à diminuer la pression sur l’oreille afin d’améliorer le confort de la monture
  • Besoin de stocker plusieurs tailles de monture sur les sites de travail éliminé par la fonction d’auto-ajustement
  • L’ajustement serré et sécurisé empêche la glisse même pendant le mouvement
  • Le revêtement anti-buée garantit des verres sans humidité dans des conditions chaudes et humides
  • Le revêtement anti-rayures protège les verres contre les rayures, les entailles et les éraflures
  • Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % d’UVA et d’UVB jusqu’à 380 nm
  • Réf. 3M : SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Ambré
Modèle SF203AF
Nb par paquet 20/boîte
Style des branches Technologie exclusive de branches à diffusion de pression 3M pour un ajustement personnalisé
Lens Material Polycarbonate
Frame Type Sans monture
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado