Learn More
3M™ Lunettes de protection SecureFit™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gray
Transparent
Description
- Besoin de stocker plusieurs tailles de monture sur les sites de travail éliminé par la fonction d’auto-ajustement
- L’ajustement serré et sécurisé empêche la glisse même pendant le mouvement
- Le revêtement anti-buée garantit des verres sans humidité dans des conditions chaudes et humides
- Le revêtement anti-rayures protège les verres contre les rayures, les entailles et les éraflures
- Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % d’UVA et d’UVB jusqu’à 380 nm
- Réf. 3M : SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Revêtement de la lentille | Anti-buée |
Teinte de la lentille | Gray |
Modèle | SF202AF |
Style des branches | Technologie exclusive de branches à diffusion de pression 3M pour un ajustement personnalisé |
Frame Type | Sans monture |