Learn More
Sartorius™ Balance analytique Secura
Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés
3360.00€ - 5650.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius |
Plage d’humidité | 15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C |
Comprend | Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application |
Mise à niveau | Capteur avec fonction d'alarme et guide d'utilisation interactif |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bac externe | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bac externe | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15156876
|
Sartorius™
SECURA3102-1CFR |
180 mm | 10 mg | 3102-1CFR | 1 s |
3870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14890912
|
Sartorius™
SECURA124-1CEU |
90 mm | 0,1 mg | 124-1CEU | 2 s |
5130.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14800922
|
Sartorius™
SECURA513-1CEU |
120 mm | 1 mg | 513-1CEU | 1 s |
4710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14840922
|
Sartorius™
SECURA2102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 2102-1CEU | 1 s |
3650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14810922
|
Sartorius™
SECURA3102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 3102-1CEU | 1 s |
3870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14830922
|
Sartorius™
SECURA1102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 1102-1CEU | 1 s |
3360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15106876
|
Sartorius™
SECURA224-1CFR |
90 mm | 0,1 mg | 224-1CFR | 2 s |
5650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14860912
|
Sartorius™
SECURA224-1CEU |
90 mm | 0,1 mg | 224-1CEU | 2 s |
5650.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14820922
|
Sartorius™
SECURA5102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 5102-1CEU | 1 s |
4920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14870912
|
Sartorius™
SECURA213-1CEU |
120 mm | 1 mg | 213-1CEU | 1 s |
3790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
14880912
|
Sartorius™
SECURA313-1CEU |
120 mm | 1 mg | 313-1CEU | 1 s |
3940.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Systèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés
- Messages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau
- SQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP
- Fonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la précision la plus grande en permanence
- Cal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage
- Documentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée
- Impressions conformes aux BPL / BPF
- Fonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés
- Fonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug & Work (connectez-vous et travaillez) à une imprimante
Spécification
Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O | |
15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C | |
Capteur avec fonction d'alarme et guide d'utilisation interactif | |
10°C à 30°C | |
Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic | |
360 mm | |
12 - 18 VDC Tension d'entrée | |
0,2 A |
Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius | |
Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
Balance analytique | |
216 mm | |
2 W | |
2 W | |
50/60 Hz |