Learn More
Sartorius™ Balance analytique Secura
Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés
Marque: Sartorius™ SECURA3102-1CEU
3676.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la précision la plus grande en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug amp; Work (connectez-vous et travaillez) à une imprimante/li/ulSpécification
Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O | |
Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius | |
15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C | |
Capteur avec fonction d'alarme et guide d'utilisation interactif | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
10 mg | |
1 s | |
Balance analytique | |
360 x 216 x 95 mm | |
95 mm | |
180 mm | |
2 W | |
2 W | |
50/60 Hz |
3100 g | |
10 mg | |
Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application | |
20 mg | |
3102-1CEU | |
±3 ppm/K entre 10 et 30°C | |
10°C à 30°C | |
Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic | |
216 mm | |
360 mm | |
5,2 kg | |
12 - 18 VDC Tension d'entrée | |
0,2 A |