Learn More
Sartorius™ Balance analytique Secura
Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés
Marque:  Sartorius™ SECURA5102-1CEU
4674.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 14820922
  • 4920.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la précision la plus grande en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug amp; Work (connectez-vous et travaillez) à une imprimante/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O
Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius
15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C
Capteur avec fonction d'alarme et guide d'utilisation interactif
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
10 mg
1 s
Balance analytique
360 x 216 x 320 mm
320 mm
180 mm
2 W
2 W
50/60 Hz
5100 g
10 mg
Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application
20 mg
5102-1CEU
±3 ppm/K entre 10 et 30°C
10°C à 30°C
Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic
216 mm
360 mm
5,2 kg
12 - 18 VDC Tension d'entrée
0,2 A