Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes with NS Cone, Cap and Sealing
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01301424
Code produit. 11993331
  • 34.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adaptateurs de filetage
  • En tubulure DURAN™
  • Avec bouchon à vis avec ouverture et bague d’étanchéité en silicone
  • Avec rondelles en PTFE
Spécification
Spécification
Pour les diamètres de tubulure de 5,5 à 6,5 mm
14 GL
NS 24/29
1 de chaque
Cône NS, bouchon et joints d’étanchéité
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes with NS Cone, Cap and Sealing > Avec cône NS, bouchon et joints d’étanchéité