Learn More
DWK Life Sciences Flacon à bouchon vissé, carré, transparent, verre sodocalcique, à col large, filetage DIN forme courte
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Flacons carrés en verre sodocalcique transparent (type 3), col large, filetage DIN forme courte.
- Forme carrée pour un emballage efficace
- Le col large permet un accès facile
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 54 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 76 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacon à bouchon vissé, carré, transparent, verre sodocalcique, à col large, filetage DIN forme courte >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu