Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col large, PP bleu, pour flacons carrés à visser en verre sodocalcique Code produit.: 11728011
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col large, PP bleu, pour flacons carrés à visser en verre sodocalcique
Code produit. 11728011 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
GL 32
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Code produit. 11728011
Marque: DWK Life Sciences 293031901
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon inviolable pour flacon en verre sodocalcique à col large / filetage DIN à forme courte
Bouchon à vis sans revêtement en PP bleu inviolable pour flacons en verre sodocalcique à col large / filetage DIN à forme courte.
  • Anneau inviolable
  • Sans joint
  • Filetage DIN à forme courte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
Matériau Polypropylène
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GL 32
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 44 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable, col large, PP bleu, pour flacons carrés à visser en verre sodocalcique >