Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml
Idéal pour le stockage en utilisation conjointe avec les bouchons fermés vissés.
22.70€ - 30.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 14.7 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) HPLC
Type de goulot À vis
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Marking Spot Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Marking Spot Prix Quantité et disponibilité  
10571013
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13 09 0222
Transparents Non
22.70€
100 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11576044
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13 09 1335
Transparents Oui
28.90€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11586044
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13 09 1336
Ambré Oui
30.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11556044
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13 09 0280
Ambré Non
26.60€
100 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
Description
  • Toute combinaison d’un flacon à col vissant ND13 de 4 ml avec l’un de nos bouchons à vis en PP de 13 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2en1
  • Également disponible avec des bouchons fermés vissés pour le stockage
Spécification
Spécification
14.7 mm
5 ml
À vis
< 400 μl
Fond plat
100
Verre
HPLC
CleanPack, boîte en PP
4,1 mL
45 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml