Learn More
Porvair Sciences™ Science Polystyrene Black Microplate
sur devis - 641.77€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Couleur | Black |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | Polystyrene |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12449337
|
Porvair Sciences™
223003 |
Non traité |
641.77€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12394108
|
Porvair Sciences™
223009 |
Culture tissulaire | |||||||
Description
- Square wells maximise liquid volume per well
- White plate prevents cross talk in light emitting assays
- Black plate gives low autofluorescence background
- Volume, total μL/well: 120
- Format: 24 x 16 wells
- Dimensions [w x d x h], mm: 3.75 x 3.75 x 11.4 (well); 85.5 x 127.5 x 14.8 (plate)
Spécification
Étalon | |
Black | |
Polystyrene | |
120 μl | |
100 Each |
16 x 24 | |
Microplaque | |
384 | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit