Learn More
Porvair Sciences™ Science Polystyrene Black Microplate
Marque: Porvair Sciences™ 223009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Square wells maximise liquid volume per well (120μL/well)
- White plate prevents cross talk in light emitting assays
- Black plate gives low autofluorescence background
- Tissue culture treated plates for anchorage dependent cells
- Total well volume 120μL
- Dimensions [w x d x h] 3.75mm x 3.75mm x 11.4mm (well), 85.5mm x 127.5mm x 14.8mm (plate)
- 24 x 16 well array
Spécification
Étalon | |
Black | |
Polystyrene | |
Culture tissulaire | |
Tissue Culture Treated | |
100 |
16 x 24 | |
Microplaque | |
384 | |
120 μl | |
Lid | |
100 Each |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.