Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
827.12€ - 2321.55€
Code produit | Marque | Description | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11758609
|
Thermo Scientific™
RH100-6 |
Tubes en verre et en plastique : 100 (6 x 50 mm), modèles à capacité moyenne | 100 | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1195.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11949426
|
Thermo Scientific™
RH100-8 |
Tubes en verre et en plastique : 100 (8 x 29mm), modèles à capacité moyenne | 100 | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1175.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738629
|
Thermo Scientific™
RH10-15 |
Tubes à centrifuger : 10 modèles à capacité moyenne coniques de 15 ml | Tubes à centrifuger | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1477.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798539
|
Thermo Scientific™
RH12-20 |
Flacons : 12 (20 x 47, 20 x 60 mm), modèles à capacité moyenne | 12 flacons | SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA |
1165.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768609
|
Thermo Scientific™
RH12-28 |
Flacons : 12 flacons de scintillation (28 x 60 mm) | 28 flacons de scintillation de 60 mm | SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA |
1175.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796427
|
Thermo Scientific™
RH24-15 |
Flacons : 24 (1 fiole 15 x 45 mm, 4 ml), modèles à capacité moyenne | 24 flacons | SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA |
1165.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798589
|
Thermo Scientific™
RH24-18 |
24 places ; 18 flacons mini scint. de 52 mm | Mini-scintillation de 18 x 52 mm | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1165.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768659
|
Thermo Scientific™
RH32-13 |
Tubes en verre et en plastique : 32 (13 x 100mm), modèles à capacité moyenne | 32 tubes en verre et en plastique | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1487.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748539
|
Thermo Scientific™
RH40-11 |
Microtubes : 40 modèles à capacité moyenne de 1,5 ml | Microtubes de 40 | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
827.12€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738539
|
Thermo Scientific™
RH40-12 |
Tubes en verre et en plastique : 40 (12 x 75mm), modèles à capacité moyenne | 40 tubes en verre et en plastique | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1165.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738619
|
Thermo Scientific™
RH4-100 |
Flacons : 4 modèles à capacité moyenne en forme de poire de 100 ml | 4 flacons en forme de poire de 100 ml | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
2321.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11708549
|
Thermo Scientific™
RH60-12-40 |
Flacons : 60 (12 x 32mm), modèles à capacité moyenne | 60 flacons | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1165.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718549
|
Thermo Scientific™
RH64-11 |
Microtubes : 64 modèles à capacité moyenne de 1,5 ml | Microtubes de 64 | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1115.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728629
|
Thermo Scientific™
RH6-50 |
Tubes à centrifuger : 6 modèles à capacité moyenne coniques de 50 ml | 6 modèles coniques de 50 ml | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1477.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788629
|
Thermo Scientific™
RH72-12 |
Tubes en verre et en plastique : 72 (12 x 75mm), modèles à capacité moyenne | 72 tubes en verre et en plastique | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
1467.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10433332
|
Thermo Scientific™
RH8-18 |
Tubes en verre et en plastique : 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm), modèles à capacité moyenne | 8 | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
933.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Rotor | |
Classique |