Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Code produit. 11798539 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
100 tubes (6 x 50mm)
100 tubes (8 x 29 mm)
12 flacons
24 flacons
28 flacons de scintillation de 60 mm
32 tubes en verre et en plastique
40 tubes en verre et en plastique
4 flacons en forme de poire de 100 ml
60 flacons
6 modèles coniques de 50 ml
72 tubes en verre et en plastique
8 tubes (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm)
Microtubes de 40
Microtubes de 64
Mini-scintillation de 18 x 52 mm
Tubes à centrifuger
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11798539
Marque: Thermo Scientific™ RH1220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
  • Simplicité d’utilisation
  • Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
  • Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
  • S’adaptent directement dans votre concentrateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons : 12 (20 x 47, 20 x 60 mm), modèles à capacité moyenne
Type Rotor
À utiliser avec (équipement) SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA
Capacité 12 flacons
Modèle RH12-20
Système de rotor Classique
Dimensions (L x l) 20 x 47 x 20 x 60 mm