Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
100 tubes (6 x 50mm)
100 tubes (8 x 29 mm)
12 flacons
24 flacons
28 flacons de scintillation de 60 mm
32 tubes en verre et en plastique
40 tubes en verre et en plastique
4 flacons en forme de poire de 100 ml
60 flacons
6 modèles coniques de 50 ml
72 tubes en verre et en plastique
8 tubes (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm)
Microtubes de 40
Microtubes de 64
Mini-scintillation de 18 x 52 mm
Tubes à centrifuger
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Spécification
| Description | Tubes en verre et en plastique : 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm), modèles à capacité moyenne |
| Matériau | Verre (tube), plastique (tube) |
| Type | Rotor |
| À utiliser avec (équipement) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Capacité | 8 tubes (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) |
| Modèle | RH8-18 |
| Système de rotor | Classique |
| Dimensions (L x l) | 18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm |