Learn More
Sartorius Balances pour pesée analytique Quintix™
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance. Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
3820.00€ - 4705.92€
Spécification
Interface d’automatisation | Écran tactile |
---|---|
Type de connexion | Mini USB |
Type d’affichage | Couleur |
Précision affichage | 0,1 mg |
Mise à niveau | Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13512980
![]() |
Sartorius
QUINTIX124-1S |
120 g | 0,1 mg | 124 | Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB | N/A | N/A | N/A | |||||
13502980
|
Sartorius
QUINTIX224-1S |
220 g | 0,1 mg | 224 | Chambre de pesée manuelle, adaptateur électrique universel | N/A | N/A | N/A | |||||
15396811
![]() |
Sartorius
QUINTIX64-1S |
60 g | 0,1 mg | 64 | Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB | N/A | N/A | N/A | |||||
15315353
|
Sartorius
QUINTIX64-1CEU |
60 g | 0,1 mg | 64 | Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB, certificat | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance.Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
- Navigation simple dans les menus et applications intégrées en appuyant sur un bouton
- Les icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats
- Précision maximale à tout moment grâce à l’étalonnage interne isoCAL™ et au réglage de la balance entièrement automatisés
- La tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB “connectez-vous et travaillez” Quintix avec une imprimante ou un ordinateur
- Contrôle du niveau : Indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage
- Étalonnage : Étalonnage interne, entièrement automatique ; étalonnage externe également disponible
- Unités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicateur de stabilité : Oui
- Protection contre les manipulations : verrouillage du responsable
- Protection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone
- Modèles vérifiés : Oui
- Sélection de la langue : anglais, français, espagnol
- Verrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne
- Sortie : mini-USB
- Puissance : 100-240 V (universel)
Applications standard : pesée, densité, pourcentage, pesée de contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion.
Spécification
Écran tactile | |
Couleur | |
Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
±1,5 ppm/°C | |
10°C à 30°C | |
2 ans | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
90 mm | |
4,9 kg | |
100/240 V | |
0,2 A | |
Class I |
Mini USB | |
0,1 mg | |
±0,2 mg | |
±0,1 mg | |
50°F à 86°F | |
Balance analytique | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
11 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |