Learn More
Sartorius Balances pour pesée analytique Quintix™
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance. Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
Marque: Sartorius QUINTIX224-1S
3788.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Pare-vent manuel, adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection
Description
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance.Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
pnbsp;/pulliNavigation simple dans les menus et applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’étalonnage interne isoCALtrade; et au réglage de la balance entièrement automatisés/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/ulbSpécifications/bulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : Étalonnage interne, entièrement automatique ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpApplications standard : pesée ; densité ; pourcentage ; pesée de contrôle, maintien du pic, comptage ; conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./pSpécification
Écran tactile | |
2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML | |
220 g | |
0,1 mg | |
Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
224 | |
±1,5 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
Balance analytique | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
11 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
200 g | |
Mini USB | |
Couleur | |
Chambre de pesée manuelle, adaptateur électrique universel | |
±0,2 mg | |
82 g | |
±0,1 mg | |
3 s | |
10°C à 30°C | |
2 ans | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
90 mm | |
4,9 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |