Learn More
Sartorius Balances pour pesée analytique Quintix™
GREENER_CHOICE
Code produit. 13512980 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
Précision affichage:
0,1 mg
Modèle:
64
124
224
Comprend:
Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB
Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB, certificat
Chambre de pesée manuelle, adaptateur électrique universel
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 13512980
Marque: Sartorius QUINTIX1241S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Écran anti-courant d’air manuel, adaptateur d’alimentation universel, câble de données USB, enveloppe protectrice, guide d’applications, cache anti-poussière
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance. Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
Proposent une pesée efficace et astucieuse, des flux de travail améliorés avec écran tactile et technologie de défilement permettant à l’utilisateur de naviguer facilement à travers toutes les fonctions de la balance.Les balances pour pesée analytique Sartorius Quintix™ offrent des résultats fiables et précis.
pnbsp;/pulliNavigation simple dans les menus et applications intégrées en appuyant sur un bouton/liliLes icônes clairement visibles rendent les opérations de balance faciles à suivre ; les résultats affichés offrent aux utilisateurs un retour et une confiance immédiats/liliPrécision maximale à tout moment grâce à l’étalonnage interne isoCALtrade; et au réglage de la balance entièrement automatisés/liliLa tenue des dossiers est facilitée par la connectivité USB ldquo;connectez-vous et travaillezrdquo; Quintix avec une imprimante ou un ordinateur/li/ulbSpécifications/bulliContrôle du niveau : indicateur de niveau en verre avec bulle d’air pour le centrage/liliÉtalonnage : Étalonnage interne, entièrement automatique ; étalonnage externe également disponible/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection inviolable : verrouillage du superviseur/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpApplications standard : pesée ; densité ; pourcentage ; pesée de contrôle, maintien du pic, comptage ; conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Interface d’automatisation Écran tactile
Points d’étalonnage 100 g
Certifications/Conformité 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Type de connexion Mini USB
Capacité 120 g
Type d’affichage Couleur
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Chambre de pesée manuel, adaptateur électrique universel, USB
Mise à niveau Indicateur de niveau manuel en verre avec bulle d'air
Linéarité ±0,2 mg
Matériau Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
Poids min. de l’échantillon 82 g
Modèle 124
Reproductibilité ±0,1 mg
Dérive en sensibilité ±1,5 ppm/°C
Temps de stabilisation 2 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Type Balance analytique
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 21,6 cm
Largeur (métrique) du bac 9 cm
Hauteur (impériale) 12,6 in
Hauteur (impériale) de la cuve 8,22 in
Hauteur (métrique) 32 cm
Hauteur (métrique) de la cuve 20,9 cm
Profondeur (impériale) 14,1 in
Profondeur (métrique) 36 cm
Diamètre (métrique) du bac externe 90 mm
Poids (impériale) 11 lb.
Poids (métrique) 4,9 kg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 2 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Class I