Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate et nitrate de cellulose stériles, à bords hydrophobes
Filtres à membrane pour comptage de colonies et contrôle de stérilité : nitrate de cellulose (ester de cellulose), acétate de cellulose et cellulose régénérée, à bords hydrophobes, conditionnement individuel stérile
159.00€ - 233.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur de la grille | Noir |
Hydrophobicité | Hydrophobe |
Quantité | 100 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Porosité | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Porosité | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10263571
|
Sartorius
13107--50----ACN |
50 mm | Nitrate de cellulose | 0,2 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules. |
233.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10569821
|
Sartorius
13106--50----ACN |
50 mm | Nitrate de cellulose | 0,5 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie |
233.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10189800
|
Sartorius
13106--47----ACN |
47 mm | Nitrate de cellulose | 0,5 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules. |
231.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11790616
|
Sartorius
13107--47----ACN |
47 mm | Nitrate de cellulose | 0,2 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules. |
231.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11740626
|
Sartorius
13506--47----ACN |
47 mm | Acétate de cellulose | 0,5 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules. |
159.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11790626
|
Sartorius
13507--47----ACN |
47 mm | Acétate de cellulose | 0,2 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules. |
207.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11780626
|
Sartorius
13506--50----ACN |
50 mm | Nitrate de cellulose | 0,5 μm | Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont principalement utilisées pour le comptage de colonies et le contrôle de stérilité de solutions contenant des substances dotées de caractéristiques antibiotiques. Les bords hydrophobes évitent la pénétration de toute substance inhibitrice de croissance dans la zone de serrage de la membrane dans laquelle elle ne peut pas être rincée et la substance risque d’inhiber la croissance microbienne pendant l’incubation.
- Les taux de rétention exceptionnels des microorganismes
- 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704
- 0,2 μm validé par le test d’exposition aux bactéries
- Qualité certifiée
- Conditionnement individuel stérile
Spécification
Blanc | |
Noir | |
100 / boîte |
Stérile | |
Hydrophobe |