Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate et nitrate de cellulose stériles, à bords hydrophobes
Filtres à membrane pour comptage de colonies et contrôle de stérilité : nitrate de cellulose (ester de cellulose), acétate de cellulose et cellulose régénérée, à bords hydrophobes, conditionnement individuel stérile
Marque: Sartorius 13106--50----ACN
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont principalement utilisées pour le comptage de colonies et le contrôle de stérilité de solutions contenant des substances dotées de caractéristiques antibiotiques. Les bords hydrophobes évitent la pénétration de toute substance inhibitrice de croissance dans la zone de serrage de la membrane dans laquelle elle ne peut pas être rincée et la substance risque d’inhiber la croissance microbienne pendant l’incubation.
- Les taux de rétention exceptionnels des microorganismes
- 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704
- 0,2 μm validé par le test d’exposition aux bactéries
- Qualité certifiée
- Conditionnement individuel stérile
Specifications
Blanc | |
0,5 μm | |
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; Comptage de particules ; Microscopie | |
Hydrophobe | |
115 à 145 μm |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
Noir | |
100 / boîte | |
50 mm |
Safety and Handling
- X100 MBN NC EDGE W/B 0,45µ 50MM ST
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose