Learn More
Sartorius Filtres à membrane en acétate et nitrate de cellulose stériles, à bords hydrophobes
Filtres à membrane pour comptage de colonies et contrôle de stérilité : nitrate de cellulose (ester de cellulose), acétate de cellulose et cellulose régénérée, à bords hydrophobes, conditionnement individuel stérile
Marque:  Sartorius 13507--47----ACN
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11790626
  • 207.00€ / 100 pièces
En stock
Description
Les membranes à bords hydrophobes sont principalement utilisées pour le comptage de colonies et le contrôle de stérilité de solutions contenant des substances dotées de caractéristiques antibiotiques. Les bords hydrophobes évitent la pénétration de toute substance inhibitrice de croissance dans la zone de serrage de la membrane dans laquelle elle ne peut pas être rincée et la substance risque d’inhiber la croissance microbienne pendant l’incubation.
  • Les taux de rétention exceptionnels des microorganismes
  • 0,45 μm sont conformes à la norme ISO 7704
  • 0,2 μm validé par le test d’exposition aux bactéries
  • Qualité certifiée
  • Conditionnement individuel stérile
Les membranes sont disponibles dans trois matériaux :
  • Nitrate de cellulose (ester de cellulose) : garantit une rétention efficace ainsi que des débits élevés et une croissance optimale des colonies
  • Acétate de cellulose : associe des débits élevés et une grande stabilité thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
  • Cellulose régénérée : associe une excellente stabilité chimique et thermique à des propriétés d’adsorption très faibles
Spécification
Spécification
Blanc
0,2 μm
Pour comptage de colonie ; Contrôle de stérilité ; comptage de particules.
Hydrophobe
47 mm
Acétate de cellulose
Stérile
Noir
100 / boîte