Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Frittages
Disques frittés à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
164.00€
Spécification
Type de produit | Fritté |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1/boîte |
À utiliser avec (application) | Assurez une distribution uniforme des micro-organismes et des particules sur la surface du filtre à membrane |
À utiliser avec (équipement) | Collecteur en acier inox |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10374901
|
Sartorius
6980102 |
1,9 in | 5 cm |
164.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10727622
|
Sartorius
6980103 |
1,8 in | 4,7cm |
164.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acier inox
- Pour les collecteurs en acier inox
- Choisissez entre 47 mm et 50 mm
Spécification
Fritté | |
1/boîte | |
Collecteur en acier inox |
Acier inoxydable | |
Assurez une distribution uniforme des micro-organismes et des particules sur la surface du filtre à membrane |