Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Frittages
Disques frittés à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
Marque: Sartorius 6980102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Pour les collecteurs en acier inox
- Choisissez entre 47 mm et 50 mm
Spécification
Fritté | |
1/boîte | |
5 cm | |
Assurez une distribution uniforme des micro-organismes et des particules sur la surface du filtre à membrane |
Acier inoxydable | |
1,9 in | |
50mm | |
Collecteur en acier inox |