Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Frittages
Disques frittés à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
Marque:  Sartorius 6980103
Code produit. 10727622
  • 164.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Pour les collecteurs en acier inox
  • Choisissez entre 47 mm et 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fritté
1/boîte
4,7cm
Assurez une distribution uniforme des micro-organismes et des particules sur la surface du filtre à membrane
Acier inoxydable
1,8 in
47mm
Collecteur en acier inox