Learn More
Sartorius kit de filtration sous vide Sartolab™ RF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les unités de filtration sous vide RF Sartorius Sartolab™ sont des unités à usage unique pour la filtration stérile d’un échantillon.
Marque:  Sartorius 180F05---------E
294.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17474422
  • 370.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Composé de :
  • Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
  • Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
  • Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
  • Bouchon à vis pour le stockage du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
  • Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
  • Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Peut être utilisé comme système autonome ou avec la Multistation Sartolab™, qui permet une filtration parallèle de 6 échantillons maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Sartolab™ RF
PES
1 000 ml
Flacon récepteur
1 L
Vacuum Filter
Polystyrène
0,45 μm
Stérile
Vacuum Filter
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot501882892 Type de certificatCertificat de qualité Date15/02/2025 Catalog Number180F05---------E
Numéro de lot501877872 Type de certificatCertificat de qualité Date06/07/2024 Catalog Number180F05---------E
Nom du produit
Sartorius kit de filtration sous vide Sartolab™ RF > RF 1000 ; 0,45 μm