Learn More
Sartorius Sartolab P20
Pressure filtration unit for sterile filtration or clarification of media, aqueous solutions and solvent mixtures in batches ranging from 100 ml to 5 L.
Marque: Sartorius 18090----------D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- It features a female luer-lock inlet and a male luer-lock outlet
- Highest flow rates with a large surface of filtration (20 cm²)
- No loss of protein with a low binding membrane
- Low dead volume due to an optimized membrane support
- Versions available with a prefilter for high particle load solutions
- Sartolab P20 Plus with an incorporated prefilter is recommended for difficult-to-filter solutions such as media that contains serum
Spécification
Single-use | |
Sartolab P20 | |
PES | |
5 L | |
20 cm² | |
1 mL |
Ready-to-Use Pressure Filter | |
Polycarbonate | |
0,2 μm | |
Stérile | |
Pressure filter | |
61 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Sartolab P20 > Pore Size: 0.2 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu