Learn More
Sartorius Kit de filtration Sartoclear Dynamics™ Lab V.
Kits Lab V Sartorius Sartoclear Dynamics™ pour la clarification et la filtration stérile de la culture de cellules de mammifères avec de la terre de diatomées comme adjuvant de filtration.
274.00€ - 1160.00€
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17494422
|
Sartorius
SDLV-0150-02E0-E |
150 mL | 1 x 180E02---------E (12 x Sartolab™ RF 150 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-01.0------2 (24 x sachets d’adjuvants de filtration, 2 g) |
274.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17404432
|
Sartorius
SDLV-0150-05E0-2 |
150 mL | 2 x 180E02---------E (24 x Sartolab™ RF 150 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-05.0------2 (24 x sachets d’adjuvants de filtration, 5 g) |
590.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17414432
|
Sartorius
SDLV-0250-05E0-2 |
250 ml | 2 x 180E03---------E (24 x Sartolab™ RF 250 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-05.0------2 (24 x sachets d’adjuvants de filtration, 5 g) |
580.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17424432
|
Sartorius
SDLV-0250-10E0-2 |
250 ml | 2 x 180E03---------E (24 x Sartolab™ RF 250 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-10.0------2 (24 x sachets d’adjuvants de filtration, 10 g) |
662.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17434432
|
Sartorius
SDLV-0500-05E0-2 |
500 mL | 2 x 180E04---------E (24 x Sartolab™ RF 500 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-05.0------2 (24 x sachets d’adjuvants de filtration, 5 g) |
800.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17444432
|
Sartorius
SDLV-0500-10E0-2 |
500 mL | 2 x 180E04---------E (24 x Sartolab™ RF 500 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-10.0------2 (24 x sachets d’adjuvants de filtration, 10 g) |
885.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17454432
|
Sartorius
SDLV-0500-20E0-E |
500 mL | 1 x 180E04--------- E (12 x Sartolab™ RF 500 ; 0,22 μm : PES ; emballage unique ; stérile ; 1 x SDLKG-20.0------E (contenant 1 boîte de 12 x 20 sachets d’adjuvants de filtration TD) |
505.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17464432
|
Sartorius
SDLV-1000-10E0-2 |
1 000 ml | 2 x 180E05--------- E (24 x Sartolab™ RF 1000 ; 0,22 μm : PES ; conditionnement unique ; stérile ; 1 x SDLKG-10.0-------2 (24 x sachets d’adjuvant de filtration, 10 g) |
1160.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17474432
|
Sartorius
SDLV-1000-20E0-E |
1 000 ml | 1 x 180E05---------E (12 x Sartolab™ RF 1000 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-20.0------E (contenant une boîte de 12 x 20 sachets d’adjuvants de filtration TD) |
616.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17484432
|
Sartorius
SDLV-1000-40E0-E |
1 000 ml | 1 x 180E05---------E (12 x Sartolab™ RF 1000 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-20.0------E (contenant 2 boîtes de 12 x 20 sachets d’adjuvants de filtration TD) |
682.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Composé de :
- Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
- Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
- Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
- Un bouchon à vis pour le stockage de l’historique du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
- Kits pour une récolte de culture de cellules de mammifères en une seule étape
- Prêtes à l’emploi
- Rapide et sans effort
Spécification
Unités de filtration à vide |