Learn More
Sartorius Kit de filtration Sartoclear Dynamics™ Lab V.
Kits Lab V Sartorius Sartoclear Dynamics™ pour la clarification et la filtration stérile de la culture de cellules de mammifères avec de la terre de diatomées comme adjuvant de filtration.
Marque: Sartorius SDLV-1000-40E0-E
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : CAS : 91053-39-3 Poids : 3.50000kg
Description
Composé de :
- Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
- Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
- Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
- Un bouchon à vis pour le stockage de l’historique du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
- Kits pour une récolte de culture de cellules de mammifères en une seule étape
- Prêtes à l’emploi
- Rapide et sans effort
Spécification
Unités de filtration à vide | |
1 x 180E05---------E (12 x Sartolab™ RF 1000 ; 0,22 μm ; PES ; emballage unique ; stérile) ; 1 x SDLKG-20.0------E (contenant 2 boîtes de 12 x 20 sachets d’adjuvants de filtration TD) | |
1 000 ml |
Sécurité et traitement
- CELPURE C300
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcined Diatomaceous Earth