Learn More
Sartorius Kit de filtration Sartoclear Dynamics™ Lab V.
Kits Lab V Sartorius Sartoclear Dynamics™ pour la clarification et la filtration stérile de la culture de cellules de mammifères avec de la terre de diatomées comme adjuvant de filtration.
Marque: Sartorius SDLV-1000-10E0-2
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : CAS : 91053-39-3 Poids : 3.50000kg
Description
Composé de :
- Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
- Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
- Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
- Un bouchon à vis pour le stockage de l’historique du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
- Kits pour une récolte de culture de cellules de mammifères en une seule étape
- Prêtes à l’emploi
- Rapide et sans effort
Spécification
Unités de filtration à vide | |
2 x 180E05--------- E (24 x Sartolab™ RF 1000 ; 0,22 μm : PES ; conditionnement unique ; stérile ; 1 x SDLKG-10.0-------2 (24 x sachets d’adjuvant de filtration, 10 g) | |
1 000 ml |