Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
GREENER_CHOICE
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Marque:  Thermo Scientific™ 281NL
25.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15307873
  • 33.25€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,3 ml
3,3 mm
Non stérile
En vrac, 500/sachet
7,2 cm
Oui
Usage général, poire très petite, 0,6 ml
Polyéthylène basse densité
Non
0,6 ml
Pipette de transfert à usage général
Vidéos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™ > 0,6 mL
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.