Learn More
Tige de samarium, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333848
Tige de samarium, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333848
50 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Code produit. 11333848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040297.DJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium
Forme physique Tige 6,35 mm (0,25 in.) de diamètre, env. 0,24 g/mm
Quantité 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis excluding Ta
Conditionnement Conditionnement en mylar™ sous argon
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP24L041 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotP24L040 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotW23K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotZ02K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotW23K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Nom du produit
Tige de samarium, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals >